Få mere at vide
6alpha-Hydroxyestradiol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459334
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459334 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459334 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0300.04
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6alpha-Hydroxyestradiol
CAS 1229-24-9
Analyt- eller komponentnavne 6alpha-Hydroxyestradiol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H24 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (6alpha,17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,6,17-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,6alpha,17beta-triol, 1,3,5-Estratriene-3,6alpha,17beta-triol, 6alpha-Hydroxy-17beta-estradiol, 6alpha-Hydroxyestradiol, E 2540
InChI formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15-17,19-21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,16+,17+,18+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (6S,8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-triol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 288.38
Mængde 10 mg
Formel vægt 288.1725 g/mol