Få mere at vide
6alpha-Hydroxy Testosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6alpha-Hydroxy Testosterone |
| CAS | 2944-87-8 |
| Molekylær formel | C19 H28 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one, 6,17-dihydroxy-, (6alpha,17beta)- (9CI), Androst-4-en-3-one, 6alpha,17beta-dihydroxy- (7CI,8CI), 6alpha,17beta-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 6alpha-Hydroxytestosterone, Androst-4-ene-6alpha,17beta-diol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16-,17-,18+,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC navn | (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-6,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.42 |
| Formel vægt | 304.2038 |