Få mere at vide
6Alpha-Hydroxy Prednisolone Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6alpha-Hydroxy Prednisolone Acetate |
| CAS | 134526-05-9 |
| Molekylær formel | C23H30O7 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (6α,11β)-21-(Acetyloxy)-6,11,17-trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O7/c1-12(24)30-11-19(28)23(29)7-5-15-14-9-17(26)16-8-13(25)4-6-21(16,2)20(14)18(27)10-22(15,23)3/h4,6,8,14-15,17-18,20,26-27,29H,5,7,9-11H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18-,20+,21?,22?,23-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@]1(C(COC(C)=O)=O)[C@@]2(C)C[C@H](O)[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])C[C@H](O)C4=CC(C=C[C@@]43C)=O |
| IUPAC navn | 2-oxo-2-((6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-6,11,17-trihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.48 |
| Formel vægt | 418.2 |