Få mere at vide
6Alpha-hydroxy levonorgestrel 17-acetat, TRC
Artikelnummer. 30396805
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30396805 25 mg
30404366 1 mg
30390469 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30396805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH82569025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6alpha-Hydroxy Levonorgestrel 17-Acetate
Analyt- eller komponentnavne 6alpha-Hydroxy Levonorgestrel 17-Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23H30O4
InChI formel InChI=1S/C23H30O4/c1-4-22-10-8-17-16-7-6-15(25)12-19(16)21(26)13-18(17)20(22)9-11-23(22,5-2)27-14(3)24/h2,12,16-18,20-21,26H,4,6-11,13H2,1,3H3/t16-,17-,18-,20+,21+,22+,23+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL O=C1CC[C@]2(C([C@H](C[C@@]3([C@@]2(CC[C@]4([C@]3(CC[C@@]4(OC(C)=O)C#C)[H])CC)[H])[H])O)=C1)[H]
IUPAC navn (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-6-hydroxy-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetat
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 370.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 370.21