Få mere at vide
6Alpha-hydroxy levonorgestrel 17-acetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6alpha-Hydroxy Levonorgestrel 17-Acetate |
| Analyt- eller komponentnavne | 6alpha-Hydroxy Levonorgestrel 17-Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23H30O4 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O4/c1-4-22-10-8-17-16-7-6-15(25)12-19(16)21(26)13-18(17)20(22)9-11-23(22,5-2)27-14(3)24/h2,12,16-18,20-21,26H,4,6-11,13H2,1,3H3/t16-,17-,18-,20+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C1CC[C@]2(C([C@H](C[C@@]3([C@@]2(CC[C@]4([C@]3(CC[C@@]4(OC(C)=O)C#C)[H])CC)[H])[H])O)=C1)[H] |
| IUPAC navn | (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-6-hydroxy-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.48 |
| Vis mere |