missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6Alpha-Hydroxy Ethynyl Estradiol, TRC

Artikelnummer. 30133748
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133748 50 mg
30135397 10 mg
18013310 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133748 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94200550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27521-34-2
Molekylær formel C20H24O3
Molekylvægt (g/mol) 312.4
Synonym 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol, Ethinylestradiol Imp. E (EP), 6alpha-Hydroxyethinylestradiol
IUPAC navn (6S,8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-triol
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol (6alpha-Hydroxyethinylestradiol)
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17-18,21-23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Formel vægt 312.1725
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.