missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6Alpha-Hydroxy Budesonide, TRC

Artikelnummer. 30003808
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003808 5 mg
30008919 1 mg
30008507 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8303455MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 577777-51-6
Molekylær formel C26 H34 O7
Molekylvægt (g/mol) 458.54
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxy-, (6α,11β,16α)-, (6α,11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Hydroxybudesonide, 6α-Hydroxy budesonide
SMIL CCC\C=C\1/O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale 6a-Hydroxybudesonide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H34O7/c1-4-5-6-22-32-21-11-16-15-10-18(29)17-9-14(28)7-8-24(17,2)23(15)19(30)12-25(16,3)26(21,33-22)20(31)13-27/h6-9,15-16,18-19,21,23,27,29-30H,4-5,10-13H2,1-3H3/b22-6+/t15-,16-,18-,19-,21+,23+,24-,25-,26+/m0/s1
Formel vægt 458.2305
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.