Få mere at vide
6Alpha-Hydroxy-17Beta-estradiol 17-Valerate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6alpha-Hydroxy-17beta-estradiol 17-Valerate |
| CAS | 1313382-26-1 |
| Molekylær formel | C23H32O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (6alpha,17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,6-17-triol 17-Pentanoate, 6alpha-Hydroxy-17beta-estradiol Valerate, (17beta)-Valeryloxyestra-1,3,5(10)-triene-3,6alpha-diol Valerate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O4/c1-3-4-5-22(26)27-21-9-8-19-17-13-20(25)18-12-14(24)6-7-15(18)16(17)10-11-23(19,21)2/h6-7,12,16-17,19-21,24-25H,3-5,8-11,13H2,1-2H3/t16-,17-,19+,20+,21+,23+/m1/s1 |
| SMIL | CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)c4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.5 |