Få mere at vide
6Alpha-Chloro-17-acetoxy Progesterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6beta-Chloro-17-acetoxy Progesterone |
| CAS | 2658-74-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-chloro-, (6β)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6β-chloro-17-hydroxy-, acetate (7CI,8CI), Progesterone, 6β-chloro-17-hydroxy-, acetate (6CI), (6β)-17-(Acetyloxy)-6-chloropregn-4-ene-3,20-dione, 6β-Chloro-17-acetoxyprogesterone |
| InChI formel | InChI=1S/C23H31ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11,16-18,20H,5-10,12H2,1-4H3/t16-,17+,18+,20-,21-,22+,23+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| IUPAC navn | [(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-chloro-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.943 |
| Formel vægt | 406.191 |