missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6Alpha-Aminocholestanol, TRC

Artikelnummer. 30322751
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30322751 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30322751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5850331MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6alpha-Aminocholestanol
CAS 115728-91-1
Molekylær formel C27H49NO
Mængde 1 mg
Synonym (3beta,5alpha,6alpha)-6-Aminocholestan-3-ol, 6alpha-Aminocholestanol
InChI formel InChI=1S/C27H49NO/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-16-25(28)24-15-19(29)11-13-27(24,5)23(20)12-14-26(21,22)4/h17-25,29H,6-16,28H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26-,27-/m1/s1
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](N)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (3S,5S,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-6-amino-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 403.68
Formel vægt 403.3814
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.