missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(6Alpha,9Beta,11Beta)-9,11-Epoxy-6-fluoropregna-1,4,16-trien-3,20-dione, TRC

Artikelnummer. 30372988
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372988 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58923525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Kemisk navn eller materiale (6alpha,9beta,11beta)-9,11-Epoxy-6-fluoropregna-1,4,16-triene-3,20-dione
CAS 1027011-64-8
Molekylær formel C21H23FO3
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23FO3/c1-11(23)13-4-5-14-15-9-17(22)16-8-12(24)6-7-20(16,3)21(15)18(25-21)10-19(13,14)2/h4,6-8,14-15,17-18H,5,9-10H2,1-3H3/t14-,15?,17-,18+,19-,20+,21-/m1/s1
SMIL CC(=O)C1=CC[C@@H]2C3C[C@@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C
Molekylvægt (g/mol) 342.4
Formel vægt 342.1631
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.