missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(6Alpha,9Beta,11Beta)-9,11-Epoxy-6-fluoropregna-1,4,16-trien-3,20-dione, TRC

Artikelnummer. 30375370
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375370 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5892352.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (6alpha,9beta,11beta)-9,11-Epoxy-6-fluoropregna-1,4,16-triene-3,20-dione
CAS 1027011-64-8
Molekylær formel C21H23FO3
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23FO3/c1-11(23)13-4-5-14-15-9-17(22)16-8-12(24)6-7-20(16,3)21(15)18(25-21)10-19(13,14)2/h4,6-8,14-15,17-18H,5,9-10H2,1-3H3/t14-,15?,17-,18+,19-,20+,21-/m1/s1
SMIL CC(=O)C1=CC[C@@H]2C3C[C@@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C
Molekylvægt (g/mol) 342.4
Formel vægt 342.1631
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.