Få mere at vide
(6Alpha,9Beta,11Beta,16Alpha)-9,11-Epoxy-6-fluoro-21-hydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6alpha,9beta,11beta,16alpha)-9,11-Epoxy-6-fluoro-21-hydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 61618-89-1 |
| Molekylær formel | C22 H27 F O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Clobetasol Propionate Related Compound 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FO4/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(25)4-5-21(15,3)22(14)18(27-22)9-20(13,2)19(11)17(26)10-24/h4-5,7,11,13-14,16,18-19,24H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14?,16+,18+,19-,20+,21+,22-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2C3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO |
| IUPAC navn | (1S,2S,8S,11S,13R,14S,15S,17S)-8-fluoro-14-(2-hydroxyacetyl)-2,13,15-trimethyl-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.446 |
| Formel vægt | 374.189 |