missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(6Alpha,9Beta,11Beta,16Alpha)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC

Artikelnummer. 30320716
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30320716 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30320716 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1874701MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (6alpha,9beta,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 61618-91-5
Molekylær formel C24H29FO5
Mængde 1 mg
Synonym 21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluocortolone
InChI formel InChI=1S/C24H29FO5/c1-12-7-15-16-9-18(25)17-8-14(27)5-6-23(17,4)24(16)20(30-24)10-22(15,3)21(12)19(28)11-29-13(2)26/h5-6,8,12,15-16,18,20-21H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16?,18+,20+,21-,22+,23+,24-/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2C3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)COC(=O)C
IUPAC navn [2-[(1S,2S,8S,11S,13R,14S,15S,17S)-8-fluoro-2,13,15-trimethyl-5-oxo-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 416.48
Formel vægt 416.1999
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.