Få mere at vide
6alpha,9alpha-Difluoroprednisolone, TRC
Artikelnummer. 30388537
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388537 1 g
30374588 50 mg
30380331 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30388537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4462901G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 806-29-1
Molekylær formel C21 H26 F2 O5
Molekylvægt (g/mol) 396.42
Synonym 6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-alpha-Fluoro-isoflupredone, 6α,9-Difluoroprednisolone, NSC 77021
IUPAC navn (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6alpha,9alpha-Difluoroprednisolone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H26F2O5/c1-18-5-3-11(25)7-14(18)15(22)8-13-12-4-6-20(28,17(27)10-24)19(12,2)9-16(26)21(13,18)23/h3,5,7,12-13,15-16,24,26,28H,4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vægt 396.1748