missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6alpha,9alpha-Difluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxo-17alpha-(propionyloxy)-androsta-1,4-diene, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 6a,9a-Difluoro-11beta-hydroxy-16a-methyl-3-oxo-17a-(propionyloxy)-androsta-1,4-diene-17beta-carbothioic Acid |
| CAS | 80474-45-9 |
| Molekylær formel | C24 H30 F2 O5 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)-, (6α,11β,16α,17α)-, (6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 6a,9a-Difluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxo-17α-propionyloxyandrosta-1,4-diene-17β-carbothioic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30F2O5S/c1-5-19(29)31-24(20(30)32)12(2)8-14-15-10-17(25)16-9-13(27)6-7-21(16,3)23(15,26)18(28)11-22(14,24)4/h6-7,9,12,14-15,17-18,28H,5,8,10-11H2,1-4H3,(H,30,32)/t12-,14+,15+,17+,18+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| SMIL | CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)S |
| IUPAC navn | (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carbothioic S-acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 468.55 |
| Formel vægt | 468.1782 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?