Få mere at vide
6alpha,9alpha-Difluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-2',3,4'-trioxo-17alpha-spiro(androsta-1,4-diene-17,5'-(1,3)oxathiolane), Mikromol™
Beskrivelse
6alpha,9alpha-Difluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-2',3,4'-trioxo-17alpha-spiro(androsta-1,4-diene-17,5'-(1,3)oxathiolane)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-spiro[androsta-1,4-diene-17,5'-[1,3]oxathiolane]-2',3,4'-trione |
| CAS | 219719-95-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-spiro[androsta-1,4-diene-17,5'-[1,3]oxathiolane]-2',3,4'-trione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H24 F2 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Spiro[androsta-1,4-diene-17,5'-[1,3]oxathiolane]-2',3,4'-trione, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16α,17α)-, 6α,9α-Difluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-2',3,4'-trioxo-17α-spiro(androsta-1,4-diene-17,5'-(1,3)oxathiolane), GR 80723X, unidentified impurity with RRT 1.23, disulphide dipropionate dithioketone (GR 247095X), dithio (GR 269949X), Fluticasone Propionate Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24F2O5S/c1-10-6-12-13-8-15(23)14-7-11(25)4-5-19(14,2)21(13,24)16(26)9-20(12,3)22(10)17(27)30-18(28)29-22/h4-5,7,10,12-13,15-16,26H,6,8-9H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15+,16+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@]15OC(=O)SC5=O |
| IUPAC navn | (5R,6'S,8'S,9'R,10'S,11'S,13'S,14'S,16'R)-6',9'-difluoro-11'-hydroxy-10',13',16'-trimethylspiro[1,3-oxathiolane-5,17'-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene]-2,3',4-trione |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?