missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6Alpha,9Alpha-Difluoro-11Beta,17Alpha,21-trihydroxy-16Alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6alpha,9alpha-Difluoro-11beta,17alpha,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione |
| CAS | 3830-58-8 |
| Molekylær formel | C22H30F2O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro Flumethasone, 6,9-Difluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-pregn-4-ene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30F2O5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h7,11,13-14,16-17,25,27,29H,4-6,8-10H2,1-3H3 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.47 |
| Formel vægt | 412.2061 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?