missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6Alpha,9Alpha-Difluoro-11Beta,17Alpha,21-trihydroxy-16Alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione, TRC

Artikelnummer. 30350577
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350577 50 mg
30354026 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD38305550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6alpha,9alpha-Difluoro-11beta,17alpha,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione
CAS 3830-58-8
Molekylær formel C22H30F2O5
Mængde 50 mg
Synonym 1,2-Dihydro Flumethasone, 6,9-Difluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-pregn-4-ene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C22H30F2O5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h7,11,13-14,16-17,25,27,29H,4-6,8-10H2,1-3H3
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Molekylvægt (g/mol) 412.47
Formel vægt 412.2061
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.