Få mere at vide
6Alpha-9-Difluoroprednisolone-17-Carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6alpha-9-Difluoroprednisolone-17-Carboxylate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24F2O5/c1-17-5-3-10(23)7-13(17)14(21)8-12-11-4-6-19(27,16(25)26)18(11,2)9-15(24)20(12,17)22/h3,5,7,11-12,14-15,24,27H,4,6,8-9H2,1-2H3,(H,25,26) |