Få mere at vide
6alpha,9-Difluoro-17-[[(fluoromethyl)sulphanyl]carbonyl]-16alpha-methyl-3,11-dioxo-androsta-1,4-dien-17alpha-yl Propanoate, Mikromol™
Beskrivelse
6alpha,9-Difluoro-17-[[(fluoromethyl)sulphanyl]carbonyl]-16alpha-methyl-3,11-dioxo-androsta-1,4-dien-17alpha-yl Propanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Oxo Fluticasone Propionate |
| CAS | 1219174-94-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 11-Oxo Fluticasone Propionate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H29 F3 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 6,9-difluoro-16-methyl-3,11-dioxo-17-(1-oxopropoxy)-, S-(fluoromethyl) ester, (6α,16α,17α)-, 6α,9-difluoro-17-[[(fluoromethyl)sulfanyl]carbonyl]-16α-methyl-3,11-dioxoandrosta-1,4-dien-17α-yl propanoate, Fluticasone Propionate Imp. F (EP), GR 40775X, Ph Eur Fluticasone Propionate Impurity F, 11-keto fluticasone propionate (GR 40775X), unidentified impurity with RRT 1.23, disulphide dipropionate dithioketone (GR 247095X), dithio (GR 269949X), Compound A (fluticasone propionate related) |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,22+,23+,24+,25+/m1/s1 |
| SMIL | CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)SCF |
| IUPAC navn | [(6S,8S,9R,10S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-17-(fluoromethylsulfanylcarbonyl)-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate |
| Vis mere |