Få mere at vide
6Alpha,9-Difluoro-11Beta,21-dihydroxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6alpha,9-Difluoro-11beta,21-dihydroxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| CAS | 2326-26-3 |
| Molekylær formel | C23H26F2O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (6alpha,11beta)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26F2O5/c1-12(26)30-11-19(28)15-5-4-14-16-9-18(24)17-8-13(27)6-7-22(17,3)23(16,25)20(29)10-21(14,15)2/h5-8,14,16,18,20,29H,4,9-11H2,1-3H3/t14-,16-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)C1=CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC navn | [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,11,12,14,15-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.45 |
| Formel vægt | 420.1748 |