Få mere at vide
6Alpha,7Alpha-Drospirenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6alpha,7alpha-Drospirenone |
| CAS | 889652-31-7 |
| Molekylær formel | C24H30O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (2'S,6S,7S,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S)-1,3',4',6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21-Hexadecahydro-10,13-dimethyl- spiro[17H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dione, Drospirenone EP Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15+,16-,18-,20+,21-,22+,23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@H]3C[C@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.49 |
| Formel vægt | 366.2195 |