Få mere at vide
6Alpha,3'-p-Dihydroxy Paclitaxel (1mg/mL in Dimethyl Sulfoxide), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6alpha,3'-p-dihydroxy Paclitaxel |
| CAS | 157230-10-9 |
| Molekylær formel | C47 H51 N O16 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | (αR,βS)-β-(Benzoylamino)-α,4-dihydroxybenzenepropanoic Acid 6,12b-Bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-3,4,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C47H51NO16/c1-23-30(62-43(58)33(52)32(26-17-19-29(51)20-18-26)48-41(56)27-13-9-7-10-14-27)21-47(59)40(63-42(57)28-15-11-8-12-16-28)36-45(6,38(55)35(61-24(2)49)31(23)44(47,4)5)37(54)34(53)39-46(36,22-60-39)64-25(3)50/h7-20,30,32-37,39-40,51-54,59H,21-22H2,1-6H3,(H,48,56)/t30-,32-,33+,34-,35+,36-,37-,39+,40-,45-,46+,47+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccc(O)cc7)C(=C1C5(C)C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 885.9 |
| Formel vægt | 885.3208 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 6alpha,3'-p-dihydroxy Paclitaxel 1 mg/mL |