Få mere at vide
(6Alpha)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6alpha)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O5/c1-14-11-17-18(22(3)8-5-16(26)12-20(14)22)6-9-23(4)19(17)7-10-24(23,28)21(27)13-29-15(2)25/h5-6,8,12,14,17,19,28H,7,9-11,13H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 398.2093 |