Få mere at vide
(6Alpha,17Beta)-Estratriol 3,17-Dipentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6alpha,17beta)-Estratriol 3,17-Dipentanoate |
| CAS | 1350468-75-5 |
| Molekylær formel | C28H40O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (6alpha,17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,6,17-triol 3,17-Dipentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40O5/c1-4-6-8-26(30)32-18-10-11-19-20-14-15-28(3)23(21(20)17-24(29)22(19)16-18)12-13-25(28)33-27(31)9-7-5-2/h10-11,16,20-21,23-25,29H,4-9,12-15,17H2,1-3H3/t20-,21-,23+,24+,25+,28+/m1/s1 |
| SMIL | CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)c4cc(OC(=O)CCCC)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | [(6S,8R,9S,13S,14S,17S)-6-hydroxy-13-methyl-17-pentanoyloxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.61 |
| Formel vægt | 456.2876 |