missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(6alpha)-17,21-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC

Artikelnummer. 30133628
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133628 1 g
30006299 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133628 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4532851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 93269-35-3
Molekylær formel C22 H28 O4
Molekylvægt (g/mol) 356.46
Synonym (6α)-17,21-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-6α-methyl- (7CI), 17,21-Dihydroxy-6α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
IUPAC navn (6S,8S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)CC=C2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (6alpha)-17,21-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H28O4/c1-13-10-15-16(20(2)7-4-14(24)11-18(13)20)5-8-21(3)17(15)6-9-22(21,26)19(25)12-23/h4-5,7,11,13,15,17,23,26H,6,8-10,12H2,1-3H3/t13-,15+,17-,20+,21-,22-/m0/s1
Formel vægt 356.1988
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.