Få mere at vide
(6Alpha,11Beta)-6,9-Difluoro-11-hydroxypregna-1,4,16-trien-3,20-dione, TRC
Artikelnummer. 30383802
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30383802 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30383802 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44610510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6alpha,11beta)-6,9-Difluoro-11-hydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione
CAS 1027011-66-0
Molekylær formel C21H24F2O3
Mængde 10 mg
Synonym (6A,11B)-6,9-Difluoro-11-Hydroxypregna-1,4,16-Triene-3,20-Dione
InChI formel InChI=1S/C21H24F2O3/c1-11(24)13-4-5-14-15-9-17(22)16-8-12(25)6-7-20(16,3)21(15,23)18(26)10-19(13,14)2/h4,6-8,14-15,17-18,26H,5,9-10H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
SMIL O=C1C=C[C@@]2(C)C([C@@H2]([F])C[C@]3([H])[C@H]2([F])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H]3([H])CC=C4C(C)=O)=C1
IUPAC navn (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S)-17-acetyl-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-decahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 362.41
Formel vægt 362.17