missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(6alpha,11beta,17alpha)-11,17-Dihydroxy-6-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6alpha,11beta,17alpha)-11,17-Dihydroxy-6-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic Acid |
| CAS | 167997-11-7 |
| Molekylær formel | C21 H28 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 11,17-dihydroxy-6-methyl-3-oxo-, (6α,11β,17α)-, (6α,11β,17α)-11,17-Dihydroxy-6-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O5/c1-11-8-13-14-5-7-21(26,18(24)25)20(14,3)10-16(23)17(13)19(2)6-4-12(22)9-15(11)19/h4,6,9,11,13-14,16-17,23,26H,5,7-8,10H2,1-3H3,(H,24,25)/t11-,13-,14-,16-,17+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| IUPAC navn | (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.44 |
| Formel vægt | 360.1937 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?