missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(6Alpha,11Beta,16Beta)-17,21-[(1-Ethoxypropylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC

Artikelnummer. 30377522
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377522 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9247255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (6alpha,11beta,16beta)-17,21-[(1-Ethoxypropylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 924726-88-5
Molekylær formel C27H36F2O6
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H36F2O6/c1-6-25(33-7-2)34-14-22(32)27(35-25)15(3)10-17-18-12-20(28)19-11-16(30)8-9-23(19,4)26(18,29)21(31)13-24(17,27)5/h8-9,11,15,17-18,20-21,31H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,17-,18-,20-,21-,23-,24-,25?,26-,27-/m0/s1
SMIL CCOC1(CC)OCC(=O)[C@@]2(O1)[C@@H](C)C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
IUPAC navn (4R,6'S,8'S,9'R,10'S,11'S,13'S,14'S,16'S)-2-ethoxy-2-ethyl-6',9'-difluoro-11'-hydroxy-10',13',16'-trimethylspiro[1,3-dioxane-4,17'-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene]-3',5-dione
Molekylvægt (g/mol) 494.57
Formel vægt 494.248
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.