missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(6Alpha,11Beta,16Alpha)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxy-21-methoxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6alpha,11beta,16alpha)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxy-21-methoxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 62013-83-6 |
| Molekylær formel | C25H32F2O7 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Fluocinolone Acetonide 21-Methoxy |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32F2O7/c1-21(2)33-18-10-13-14-9-16(26)15-8-12(28)6-7-22(15,3)24(14,27)17(29)11-23(13,4)25(18,34-21)19(30)20(31)32-5/h6-8,13-14,16-18,20,29,31H,9-11H2,1-5H3/t13-,14-,16-,17-,18+,20?,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMIL | COC(O)C(=O)[C@@]12OC(C)(C)OC1C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C |
| Molekylvægt (g/mol) | 482.51 |
| Formel vægt | 482.2116 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?