missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(6Alpha,11Beta,16Alpha,17Alpha)-6-Fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3-oxo-androst-4-ene-17-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6-Fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3-oxo-androst-4-ene-17-carboxylic Acid |
| CAS | 75578-60-8 |
| Molekylær formel | C23H31FO6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 6bH-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole androst-4-ene-17-carboxylic acid deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C23H31FO6/c1-20(2)29-17-9-13-12-8-15(24)14-7-11(25)5-6-21(14,3)18(12)16(26)10-22(13,4)23(17,30-20)19(27)28/h7,12-13,15-18,26H,5-6,8-10H2,1-4H3,(H,27,28)/t12-,13-,15?,16-,17+,18+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CC(F)C5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.49 |
| Formel vægt | 422.2105 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?