missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(6Alpha,11Beta,16Alpha,17Alpha)-6,9-Difluoro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carbothioic Acid (>85%), TRC

Artikelnummer. 30372743
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372743 100 mg
30376302 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372743 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD450256100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 397864-40-3
Molekylær formel C26H28F2O6S
Molekylvægt (g/mol) 506.56
Synonym (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-Difluoro-17-((furan-2-carbonyl)oxy)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carbothioic S-Acid
IUPAC navn (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-17-(furan-2-carbonyloxy)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carbothioic S-acid
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carbothioic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H28F2O6S/c1-13-9-15-16-11-18(27)17-10-14(29)6-7-23(17,2)25(16,28)20(30)12-24(15,3)26(13,22(32)35)34-21(31)19-5-4-8-33-19/h4-8,10,13,15-16,18,20,30H,9,11-12H2,1-3H3,(H,32,35)/t13-,15+,16+,18+,20+,23+,24+,25+,26+/m1/s1
Formel vægt 506.1575
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.