missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(6Alpha,11Beta,16Alpha,17Alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-spiro[androsta-1,4-diene-17,5'-[1,3]oxathiolane]-2',3,4'-trione, TRC

Artikelnummer. 17984555
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17984555 500 mg
17974255 50 mg
17963785 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17984555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD446130500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 219719-95-6
Molekylær formel C22 H24 F2 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 438.48
Synonym Spiro[androsta-1,4-diene-17,5'-[1,3]oxathiolane]-2',3,4'-trione, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16α,17α)-, 6α,9α-Difluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-2',3,4'-trioxo-17α-spiro(androsta-1,4-diene-17,5'-(1,3)oxathiolane)
IUPAC navn (5R,6'S,8'S,9'R,10'S,11'S,13'S,14'S,16'R)-6',9'-difluoro-11'-hydroxy-10',13',16'-trimethylspiro[1,3-oxathiolane-5,17'-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene]-2,3',4-trione
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@]15OC(=O)SC5=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-spiro[androsta-1,4-diene-17,5'-[1,3]oxathiolane]-2',3,4'-trione
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24F2O5S/c1-10-6-12-13-8-15(23)14-7-11(25)4-5-19(14,2)21(13,24)16(26)9-20(12,3)22(10)17(27)30-18(28)29-22/h4-5,7,10,12-13,15-16,26H,6,8-9H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15+,16+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vægt 438.1313
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.