Få mere at vide
(6alpha,11beta)-11,20-Dihydroxy-6-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, TRC
Artikelnummer. 30040735
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30040735 250 mg -
30040479 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD453260250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1338549-02-2
Molekylær formel C22 H28 O4
Molekylvægt (g/mol) 356.46
Synonym (6α,11β)-11,20-Dihydroxy-6-methyl-3-oxo-pregna-1,4,17(20)-trien-21-al
IUPAC navn 2-hydroxy-2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]acetaldehyde
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC(=C(O)C=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6alpha,11beta)-11,20-Dihydroxy-6-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28O4/c1-12-8-14-15-4-5-16(19(26)11-23)22(15,3)10-18(25)20(14)21(2)7-6-13(24)9-17(12)21/h6-7,9,11-12,14-15,18,20,25-26H,4-5,8,10H2,1-3H3/t12-,14-,15-,18-,20+,21-,22-/m0/s1
Formel vægt 356.1988