Få mere at vide
6a-Methylandrost-4-ene-3,17-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6a-Methylandrost-4-ene-3,17-dione |
| CAS | 2241-94-3 |
| Molekylær formel | C20 H28 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 6α-Methyl-4-androsten-3,17-dione, Formadrol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h11-12,14-16H,4-10H2,1-3H3/t12-,14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14 |
| IUPAC navn | (6S,8R,9S,10R,13S,14S)-6,10,13-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vægt | 300.2089 |