Få mere at vide
6a-Methyl Hydrocortisone 21-Acetate, TRC
Artikelnummer. 30464815
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30464815 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30464815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31252050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6alpha-Methyl Hydrocortisone 21-Acetate
CAS 1625-11-2
Molekylær formel C24 H34 O6
Mængde 50 mg
Synonym 6α-Methylhydrocortisone acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione','21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methyl-','(6α,11β)-, Corticosterone','17-hydroxy-6α-methyl-','21-acetate (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione','11β,17,21-trihydroxy-6α-methyl-','21-acetate (7CI,8CI), (6α,11β)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 21-Acetoxy-11β,17-dihydroxy-6α-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 6α-Methylhydrocortisone 21-acetate, NSC 19988, U 7642
InChI formel InChI=1S/C24H34O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h10,13,16-17,19,21,27,29H,5-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14
IUPAC navn [2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 418.52
Formel vægt 418.2355