missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6a-Methyl Hydrocortisone 21-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30480006
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480006 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM312520250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6alpha-Methyl Hydrocortisone 21-Acetate
CAS 1625-11-2
Molekylær formel C24 H34 O6
Mængde 250 mg
Synonym 6α-Methylhydrocortisone acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione','21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methyl-','(6α,11β)-, Corticosterone','17-hydroxy-6α-methyl-','21-acetate (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione','11β,17,21-trihydroxy-6α-methyl-','21-acetate (7CI,8CI), (6α,11β)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 21-Acetoxy-11β,17-dihydroxy-6α-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 6α-Methylhydrocortisone 21-acetate, NSC 19988, U 7642
InChI formel InChI=1S/C24H34O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h10,13,16-17,19,21,27,29H,5-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14
IUPAC navn [2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 418.52
Formel vægt 418.2355
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.