Få mere at vide
6a-Hydroxy Progesterone (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Progesterone 6-alpha-Hydroxy Impurity |
| CAS | 604-20-6 |
| Molekylær formel | C21 H30 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 6-hydroxy-, (6α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6α-hydroxy- (8CI), (6α)-6-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6α-Hydroxypregn-4-en-3,20-dione, 6α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6α-Hydroxyprogesterone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-12(22)15-4-5-16-14-11-19(24)18-10-13(23)6-8-21(18,3)17(14)7-9-20(15,16)2/h10,14-17,19,24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17-,19-,20+,21+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (6S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-6-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.46 |
| Formel vægt | 330.2195 |