missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6a-Hydroxy Gestrinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6alpha-Hydroxygestrinone |
| CAS | 51102-20-6 |
| Molekylær formel | C21 H24 O3 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 18,19-Dinorpregna-4,9,11-trien-20-yn-3-one, 13-ethyl-6,17-dihydroxy-, (6α,17α)-, (6α,17α)-13-Ethyl-6,17-dihydroxy-18,19-dinorpregna-4,9,11-trien-20-yn-3-one, 13-Ethyl-6α,17-dihydroxy-18,19-dinor-17α-pregna-4,9,11-trien-20-yn-3-one, 6α-Hydroxy gestrinone, 6α-Hydroxygestrinone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,7,9,11,16,18-19,23-24H,3,5-6,8,10,12H2,1H3/t16-,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4[C@@H](O)C[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC navn | (6S,8S,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-6,17-dihydroxy-1,2,6,7,8,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.41 |
| Formel vægt | 324.1725 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?