missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6a-Aminocholestanol, TRC

Artikelnummer. 30324018
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324018 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA58503310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6alpha-Aminocholestanol
CAS 115728-91-1
Molekylær formel C27H49NO
Mængde 10 mg
Synonym (3beta,5alpha,6alpha)-6-Aminocholestan-3-ol, 6alpha-Aminocholestanol
InChI formel InChI=1S/C27H49NO/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-16-25(28)24-15-19(29)11-13-27(24,5)23(20)12-14-26(21,22)4/h17-25,29H,6-16,28H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26-,27-/m1/s1
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](N)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (3S,5S,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-6-amino-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 403.68
Formel vægt 403.3814
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.