missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(6a,11b)-17,21-Bis(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6alpha,11beta)-17,21-Bis(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 23641-05-6 |
| Molekylær formel | C25H30F2O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-Diacetate, (6α,11β)-17,21-Bis(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30F2O7/c1-13(28)33-12-21(32)24(34-14(2)29)8-6-16-17-10-19(26)18-9-15(30)5-7-22(18,3)25(17,27)20(31)11-23(16,24)4/h5,7,9,16-17,19-20,31H,6,8,10-12H2,1-4H3/t16-,17-,19-,20-,22?,23?,24-,25-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(COC(C)=O)[C@]1(OC(C)=O)[C@@]2(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])C[C@H](F)C4=CC(C=C[C@@]43C)=O |
| IUPAC navn | 2-((6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetoxy-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 480.5 |
| Formel vægt | 480.2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?