Få mere at vide
(6a,11b,16a)-21-(Acetyloxy)-9-bromo-6-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6alpha,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9-bromo-6-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 54604-73-8 |
| Molekylær formel | C24H30BrFO5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 21-(Acetyloxy)-9-bromo-6-fluocortolone |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30BrFO5/c1-12-7-15-16-9-18(26)17-8-14(28)5-6-23(17,4)24(16,25)20(30)10-22(15,3)21(12)19(29)11-31-13(2)27/h5-6,8,12,15-16,18,20-21,30H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Br)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC navn | [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-bromo-6-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 497.39 |
| Formel vægt | 496.1261 |