Få mere at vide
(6a,11b,16a,17a)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic Acid |
| CAS | 65751-34-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C23 H28 F2 O6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3-oxo-, (6α,11β,16α,17α)-, 6α,9-Difluoro-11β-hydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28F2O6/c1-19(2)30-17-9-12-13-8-15(24)14-7-11(26)5-6-20(14,3)22(13,25)16(27)10-21(12,4)23(17,31-19)18(28)29/h5-7,12-13,15-17,27H,8-10H2,1-4H3,(H,28,29)/t12-,13-,15-,16-,17+,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.46 |
| Formel vægt | 438.1854 |
| Vis mere |