Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ 6850 model spektrofotometer med IQ/OQ dokumentation
Artikelnummer. 15335741
Skift visning
Højde (metrisk):
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15335741 200 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15335741 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 8307008
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tekniske data
Koncentration 0 til 99999
Forbindelser PC-software på cd-rom med USB forbindelse
Dybde (metrisk) 450 mm
Lyskilde Wolfram halogen/deuterium
Spektral båndbredde 0, 5, 1, 2, 4, 5 nm
Type Spektrofotometre
Spænding 230 V
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Til brug med (applikation) Kvalitetskontrol, generel forskning og farmaceutiske, biokemiske og kliniske laboratorieapplikationer.
Højde (metrisk) 200 mm
Inkluderer IQ / OQ dokumentation
Interface Integration
Måletid 12 hr.
Optisk design Dobbelt stråle
Pharmacopoeia Compliance Testing Ja
Fotometrisk nøjagtighed inklusive standardtolerance ±0, 002 A (0- 0, 5 A)± 0, 3 % T (0-100 % T)
Fotometrisk rækkevidde –0,3 til 3,0 A 0 til 200T
Strømforbrug 230 V
Processor Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Opløsning 0,1 til 0,001 A
Scanningshastighed 100 til 2000 nm/min.
Stray Light 0.05T
Systemkrav Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Bølgelængde 600 nm
Bølgelængde nøjagtighed ±0,3 nm
Vægt (metrisk) 22 kg
Frekvens 50/60 Hz