Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 680C91
Beskrivelse
680C91 is a potent and selective inhibitor of tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) (Ki = 51 nM). Exhibits no activity against indoleamine 2,3-dioxygenase, monoamine oxidase A and B, 5-HT uptake or 5-HT1A, 1D, 2A and 2C receptors. Produces large increases in brain tryptophan and serotonin in vitro and in vivo in the rat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluoro-3-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-1H-indole |
| CAS | 163239-22-3 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C15H11FN2 |
| Formel vægt | Observed MW: 238.26 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?