Få mere at vide
Brady™ 6600 Series termotransferprinterbånd, sort
Beskrivelse
- Formulering: Resin
- Kompatibel med termiske overførselsprintere
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer bånd |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Termisk overførselsprinter |
| Materiale | Polyester |
| Længde (engelsk) | 984 ft. |
| Bredde (engelsk) | 2,36 tommer. |
| Længde (metrisk) | 300.00 m |
| Bredde (metrisk) | 60 mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,00018 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 0.0045 mm |
| Vis mere |