Tekniske data
| Type | Variabelt område flowmåler |
| Nøjagtighed | ±2 % (fuld skala) |
| Luftstrømshastighed | 104 ml/min. |
| Flydemateriale | Glas |
| Trykvurdering | 200 psig |
| Forbindelser | 1/8 tommer NPT (F) |
| Flowhastighedsområde | 122 ml/min. CO2, 94 ml/min. O2, 113 ml/min. N2, 86 ml/min. Ar, 284 ml/min. H2 |
| Til brug med (applikation) | Ideel til snævre måleområder |
| Længde (metrisk) | 65 mm |
| Gentagelighed | ±0,25 % |
| Vis mere |