Få mere at vide
Masterflex™ 65 mm korrelerede flowmålere med ventil
Artikelnummer. 15247568
Skift visning
Luftstrømshastighed:
104 ml/min.
2040 ml/min.
42,094 LPM
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstrømshastighed unitSize
15247568 2040 ml/min. -
15397533 104 ml/min. Hver
11746148 42,094 LPM Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15247568 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0321620
Tekniske data
Type Variabelt område flowmåler
Nøjagtighed ±2 % (fuld skala)
Luftstrømshastighed 2040 ml/min.
Flydemateriale Glas
Trykvurdering 200 psig
Forbindelser 1/8 tommer NPT (F)
Flowhastighedsområde 1794 ml/min. CO2, 1928 ml/min. O2, 2091 ml/min. N2, 1784 ml/min. Ar, 6359 ml/min. H2
Til brug med (applikation) Ideel til snævre måleområder
Længde (metrisk) 65 mm
Gentagelighed ±0,25 %
Temperatur (metrisk) 121 °C