Få mere at vide
Tenak™ 65 mm kryoboksdelere
Artikelnummer. 15240554 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Hætteglas med 13 mm OD
Hætteglas med 15 mm OD
Hætteglas med 21 mm OD
Hætteglas med 24 mm OD
Hætteglas med 31 mm OD
Hætteglas med 31,75 mm OD
Hætteglas med 41 mm OD
Hætteglas med 42,50 mm OD
Rør Array:
3 x 3 celler
4 x 4 celler
5 x 5 celler
6 x 6 celler
8 x 8 celler
9 x 9 celler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Artikelnummer. 15240554
Brand: Tenak™ TE22148
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdelere til brug med 100 og 130 mm høje kryobokse.
  • Til brug i pap kryokasser
  • Indeholder kryogene hætteglas
  • Grid style divider
Tekniske data
Type Gitterdeler
Til brug med (udstyr) 100 og 130 mm høje kryobokse
Holder Hætteglas med 31 mm OD
Rør Array 4 x 4 celler
Højde (metrisk) 65 mm