Få mere at vide
BD Biosciences™ 647 EdU Click Proliferation Kit (RUO)
Beskrivelse
- Giver et værktøj til at analysere DNA-syntese i cykliske celler.
- I denne metode er thymidinanalogen EdU (5-ethynyl-2´ -deoxyuridin) inkorporeres i nyligt syntetiseret DNA af celler, der skrider frem gennem S-fasen (DNA-syntese) af cellecyklussen.
- EdU kan derefter påvises i fikserede og permeabiliserede celler med et fluorofor-mærket azid.
- Reaktionen af det fluorofor-mærkede azid og EdU sker via en kobberkatalyseret klikreaktion mellem aziddelen af fluoroforen og alkyndelen af EdU.
- Når de sammenfarves med et DNA-farvestof, såsom 7-AAD, PI eller DAPI, kan cellepopulationer segmenteres ved flowcytometri i G0/G1-faserne (2N DNA-indhold, EdU-negativ), S-fase (2N-4N DNA-indhold, EdU-positivt) eller G2/M-faser (4Negativt DNA-indhold, EdU-negativt).
- Indeholder Eterneon™ Red 645 Azide, som exciteres af den røde laser og har et excitationsmaksimum på 643 nm og et emissionsmaksimum på 662 nm.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | EdU, Eterneon™ Rød 645 Azid, Buffer Additiv (10X) skal opbevares tørt og beskyttet mod lys ved -20 °C. Saponinbaseret permeabiliserings- og vaskereagens (10X), fikseringsmiddel, katalysator, DMSO skal opbevares tørt ved 2 - 8 °C eller stuetemperatur. |
| Oversigt | 50 prøver |
| Detektionsmetode | Flowcytometri, Fluorofor |
| Inkluderer | 10 mg EdU, 130 μL Eterneon™ Red 645 azide (10 mM), 400 mg Buffer Additive (10X), 50 mL Saponin-based Permeabilization and Wash Reagent (10X), 5 mL Fixative, 2 mL Catalyst, 5 mL DMSO. |
| Mængde | 50 prøver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 647 EdU Click Proliferation Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde